Learn More
Helios Italquartz Creusets en quartz
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
25mL
30mL
50 ml
75mL
130mL
190mL
Diamètre (métrique) externe:
35mm
41mm
43mm
47mm
50mm
57mm
67mm
75mm
80mm
Couleur:
Translucide
Transparent
Description:
Forme courte
Forme haute
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Disponibles dans une large gamme de volumes
- Disponibles en couleur transparente ou translucide
- Disponibles en forme haute ou basse
- Résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Description | Forme haute |
| Matériau | Quartz |
| Température max. (métrique) | 1000°C |
| Capacité (métrique) | 30mL |
| Diamètre (métrique) externe | 43mm |
| Hauteur (métrique) | 38mm |
| Product Type | Creuset |