Learn More
Hellma™ Solution de nettoyage liquide concentrée Hellmanex III
Code produit 12701725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12701725 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12701725 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 93070114507
 Article restreint
En stock
À utiliser pour un nettoyage efficace des cellules de silice ou de verre et autres composants optiques sensibles. La solution de nettoyage liquide concentrée Hellma™ Hellmanex II est une solution alcaline.
  • Réduit la tension superficielle de l’eau
  • Bonne action humectante
  • Grandes capacités d’émulsion et de dispersion
  • Avec dispositif de dosage
Spécification
Type de produit Solution nettoyante
À utiliser avec (application) Composants optiques
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hellmanex lll
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE