Learn More
Hématéine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10170952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10170952 5 g Flacon en verre 5g
10222862 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10170952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370840050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 475-25-2 | C16H12O6 | 300.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 475-25-2
Formule moléculaire C16H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 300.27
Numéro MDL MFCD00036187
Clé InChI HLUCICHZHWJHLL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hematein, haematein, hematine, hydroxybrasilein, benz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, 6a,7-dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxy, 3,4,6a,10-tetrahydroxy-6,7-dihydroindeno 2,1-c chromen-9-one, 3,4,6a,10-tetrahydroxy-6a,7-dihydrobenz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, 6a,7-dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxybenz b indeno 1,2-d pyran-9 6h-one, hematein,haematein,hydroxybrazilein,hydroxybrasilein,c.i.75290, hydroxybrazilein
CID PubChem 10138
Nom IUPAC 3,4,6a,10-tétrahydroxy-6,7-dihydroindéno[2,1-c]chromen-9-one
SMILES OC1=CC=C2C3=C4C=C(O)C(=O)C=C4CC3(O)COC2=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hematein
Point de fusion 180°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18,IV,3343
Merck Index 15,4669
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: slightly solubel in ethanol,ether,soluble in alkaline solutions,insoluble in benzene,chloroform
Poids de la formule 300.26
Forme physique Poudre cristalline