Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites héparinés à l’héparine sodique
Produktkod. p-8013429
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité (métrique):
60 μl
75 μl
100 μl
Förpackningsstorlek:
1000 pièces
5000 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10233391
Brand: Hirschmann™ 9100299
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ héparinés à l’héparine sodique sont fabriqués en verre capillaire jetable.
  • Code couleur rouge
  • Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Specifikationer
Type de produit Tube hématocrite Na-hep
Capacité (métrique) 100 μl
À utiliser avec (application) Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium
Certifications/Conformité DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.