Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heneicosanoic acid |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | 74.0°C to 76.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 170.0°C (0.1 mbar) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)19CO2H |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement