Learn More
Héparine, Fisher BioReagents
Code produit. 10001413
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Poly Vial
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
50mg
Code produit. 10001413
Marque: Fisher BioReagents BP252410
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’héparine est utilisée comme anticoagulant dans la recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Numéro MDL MFCD00081689
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin
Note relative au nom From Porcine Intestinal Mucosa
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.5
Perte à la dessiccation ≤5.0%
Conditionnement Poly Vial
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 4688
Poids de la formule ≈5000
Tension de vapeur Negligible
Forme physique Poudre / Solide