Learn More
Sel de sodium d’héparine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Heparin sodium salt is used as a blood anti-coagulant. It is also used as an effective inhibitor of mesenchymal cell proliferation. Further, it binds to antithrombin III, which inhibits coagulation proteases. It is used as a major component of serum free media for preventing cell aggregation. It is also used as an anti-cancer agent in in vitro cancer research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel de sodium d’héparine sert d’anticoagulant sanguin. Il sert également d’inhibiteur efficace de la prolifération des cellules mésenchymateuses. De plus, il se lie à l’antithrombine III, qui inhibe les protéases de coagulation. C’est un composant majeur des milieux sans sérum pour prévenir l’agrégation cellulaire. Il est aussi utilisé comme agent anti-cancer dans la recherche sur le cancer in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Heparin sodium salt |
| Note relative au nom | from porcine intestinal mucosa |
| Quantité | 250 mg |
| Merck Index | 14,4653 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≥100 IU/mg |