Learn More
STEMCELL Technologies Heparin Solution
Code produit. 15208908
Encompass
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Code produit. 15208908
Marque: STEMCELL Technologies 07980
Cell culture supplement
  • Heparin is a mucopolysaccharide with anticoagulant properties
  • It supports the binding of fibroblast growth factor (FGF) to its receptor and increases the stability of FGF
  • Heparin is used together with epidermal growth factor (EGF) and FGF in NeuroCult™ media for the culture of embryonic rat or adult human neural stem and progenitor cells, and adult mouse neural stem and progenitor cells
  • Heparin Solution is required as a supplement in various other STEMCELL culture media, including MammoCult™ Human Medium Kit (Catalog #05620), EpiCult™-B Mouse Medium Kit (Catalog #05610), and EC-Cult™-XF Culture Kit (Catalog #08000)
Spécification
Type de cellule Mammary Cells, Neural Stem and Progenitor Cells, Prostate Cells
À utiliser avec (application) Cell Culture
Quantité 2 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.