Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
Code produit 15422909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422909 100 mL 100mL
15432909 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422909 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60064.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.99€
    62.65€ / 100mL
    Économisez 13.34€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES buffer soln.
Concentration 0.5 M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique