Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,6
Code produit 15483709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483709 250 mL 250mL
15473709 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483709 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61047.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.30€
    96.65€ / 250mL
    Économisez 20.65€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’HEPES est généralement utilisé dans la culture cellulaire à une concentration comprise entre 5 mm et 30 mm. Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, dans les formulations de tampon biopharma (en amont et en aval) et dans les réactifs de diagnostic. Les tampons à base de HEPES sont utilisés dans les bioprocédés de purification des anticorps, des bioactifs, des protéines et des facteurs de croissance.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.6
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique