Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
Code produit 15455279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455279 100 mL 100mL
15465279 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455279 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63002.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.53€
    66.65€ / 100mL
    Économisez 13.88€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES has been utilized extensively for research and commercial applications in the cell culture and tissue culture industries. It is useful in the pH range 6.8-8.2. HEPES is used as a zwitterionic, all-purpose Good’s buffer for use in biological research. HEPES is widely used in cell culture, largely because it is better at maintaining physiological pH despite changes in carbon dioxide concentration when compared to bicarbonate buffers, which are also commonly used in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES a été largement utilisé pour la recherche et les applications commerciales dans les industries de la culture cellulaire et de la culture tissulaire. Il est utile dans la plage de pH 6,8/8,2. HEPES est utilisé comme tampon zwitterionique, tout-usage “Good” pour une utilisation dans la recherche biologique. HEPES est largement utilisé dans la culture cellulaire, en grande partie parce qu’il est préférable de maintenir le pH physiologique malgré les changements de concentration en dioxyde de carbone par rapport aux tampons de bicarbonate, qui sont également couramment utilisés dans la culture cellulaire.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES buffer soln.
Concentration 0.5 M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible.