Learn More
Beskrivelse
Gibco™ HEPES (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire. L’addition de HEPES, de 10 à 25 mM, possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors d’un incubateurà CO2. HEPES est un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique, ainsi qu’à son absorbance de lumière très peu visible et dans les UV.
Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ HEPES fabriqué dans notre installation de Grand Island (15630-080). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ HEPES fabriqué dans notre installation de Grand Island (15630-080). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbance | Lampe UV |
| Nom chimique ou matériau | Tampon HEPES |
| Certificat d’analyse | Normes ISO 13485, FDA |
| Description | Solution tampon HEPES, 100 ml, liquide, concentration 1 M, pH de 7,2 à 7,5, stockage de 2 à 8°C, durée de conservation de 24 mois, à utiliser pour la pharmaceutique et la biopharmaceutique, les analyses et essais protéiques, l’identification et la validation des cibles et des indices |
| Concentration | 1 m |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,2 à 7,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Conditionnement | 1/boîte |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?