Learn More
Gibco™ HEPES, solution tampon 1 M
Code produit 11550496
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
20 PCS
20mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550496 20 ml 20mL
11570496 20 x 100 ml 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11550496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15630049
HEPES, solution tampon 1 M
HEPES Gibco™ (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire. L’addition de 10 – 25 mm HEPES possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2. HEPES est un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique, ainsi qu’à son absorption de lumière très peu visible et dans les UV.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HEPES Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15630-106). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance Lampe UV
Nom chimique ou matériau Tampon HEPES
Certificat d’analyse Normes FDA, ISO 13485
Description Solution tampon HEPES, 20 ml, incolore, liquide, concentration de 1M, pH compris entre 7,2 et 7,5, température de conservation comprise entre 2 et 8°C, durée de conservation de 24 mois, à utiliser avec la cytométrie en flux, les anticorps de surface cellulaire et les anticorps cytokines intracellulaires
Concentration 1 m
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,2 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 20 ml
Conditionnement 1/boîte