Learn More
Gibco™ HEPES, solution tampon 1 M
Description
HEPES Gibco™ (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire. L’addition de 10 – 25 mm HEPES possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2. HEPES est un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique, ainsi qu’à son absorption de lumière très peu visible et dans les UV.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HEPES Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15630-106). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HEPES Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15630-106). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Absorbance | Lampe UV |
| Nom chimique ou matériau | Tampon HEPES |
| Certificat d’analyse | Normes FDA, ISO 13485 |
| Description | Solution tampon HEPES, 20 x 100 ml, liquide, concentration 1M, pH7,2 à 7,5, stockage entre 2 et 8°C, durée de conservation de 24 mois, soluble dans l’eau, à utiliser avec la cytométrie en flux, dosages d’interaction du cofacteur du récepteur nucléaire LanthaScreen™ |
| Concentration | 1 m |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,2 à 7,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 x 100 ml |
| Conditionnement | 1/boîte |
| Afficher plus |