Learn More
HEPES, solution 1 M, pH 7,3, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15855388 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15855388 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15624198 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15865388 1 L Flacon Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15855388 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16924.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.30€
    140.65€ / 500mL
    Économisez 27.65€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau HEPES
Concentration 1 M de solution
pH 7.3
Forme physique Solution
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Beilstein 883043
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Qualité Biologie moléculaire