Learn More
HEPES, solution 1 M, pH 7,3, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865388 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865388 1 L Flacon Nalgene 1L
15624198 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15855388 500 mL Flacon Nalgene 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865388 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16924.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.52€
    234.65€ / 1L
    Économisez 46.87€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Concentration 1 M de solution
pH 7.3
Forme physique Solution
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon Nalgene
Beilstein 883043
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Qualité Biologie moléculaire