Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %
Code produit 11422497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422497 250 g 250g
11402497 10 g 10g
11412497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422497 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14777.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.62€
    196.65€ / 250g
    Économisez 38.97€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 883043
Merck Index 14,4654
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté 99%