Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %, pour la biochimie
Code produit 10246130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246130 250 g Flacon en verre 250g
10521241 25 g Flacon en verre 25g
10666572 100 g Flacon en verre 100g
10123742 1 kg Flacon en verre 1kg
11936521 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10246130 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172572500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    224.65€ / 250g
    Économisez 32.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Nom chimique ou matériau HEPES
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.) (1cm cell)
Point de fusion 234.0°C to 238.0°C
Couleur Sans désignation
Informations sur la décomposition 238°C
Forme physique Liquide ou solide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Informations sur la solubilité Solubility in water: 704g/L (20°C).
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie