Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES Buffer, 0.2M buffer soln., pH 7.4, low endotoxin
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HEPES Buffer |
| Note relative au nom | low endotoxin |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 7.4 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 100 mL |