Learn More
Tampon HEPES, solution 1 M, pH 7,3 (biologie moléculaire), Fisher Bioreagents™
Code produit 10041703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041703 100 ml Flacon poly 100mL
10648593 500 ml Flacon poly 500mL
10409893 1 l Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10041703 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP299100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance ≤0,01(solution de 0,1 M) à 260 nm, 0,004 max. (solution de 0,1 M) à 280 nm
Nom chimique ou matériau HEPES Buffer
Note relative au nom Solution 1M, pH 7,3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Couleur Sans désignation
Concentration 0,95 à 1,05 M
pH 7,2 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Identification Test de réussite
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 4689
Synonyme N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Poids de la formule 238.197
Qualité Biologie moléculaire