Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée HEPES, pH 7,0 (2 X pour transfection)
Description
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HEPES-buffered saline |
| Concentration | 2X |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |