Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée HEPES, pH 7,0 (2 X pour transfection)
Code produit 15450257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450257 500 mL 500mL
15440257 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450257 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62623.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La solution saline tamponnée à HEPES (acide 2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl)éthanesulfonique, numéro CAS 7365-45-9) est un tampon de Good utilisé pour maintenir le pH physiologique.
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.  
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES-buffered saline
Concentration 2X
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique