Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée HEPES, pH 7,0 (5X)
Description
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES est largement utilisé dans la culture cellulaire. Le HEPES est utilisé pour neutraliser les protéines complexes dans un milieu de croissance susceptible d’inactiver la trypsine pendant la trypsinisation. L’acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N-2′-éthanesulfonique (Hepes) a été testé comme alternative au tris-(hydroxyméthyl)aminoéthane (Tris) pour le tampon des ions d’hydrogène des cultures d’algues. Séparation des plaquettes humaines des protéines plasmatiques, y compris le facteur VIII VWF par une méthode combinée de filtration sur gel-gradient d’albumine à l’aide d’un tampon HEPES. Peut être utilisé dans les applications de focalisation isoélectrique et comme tampon dans la mesure quantitative et sélective des réactions antigène-anticorps.
Solubilité
Soluble dans H2O : 1 M à 20°C, transparent, incolore
Remarques
Contient 125 mm d’HEPES et 750 mm de chlorure de sodium, à un pH de 7,0
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | HEPES-buffered saline |
| Concentration | 5X |
| pH | 7.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless |