Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée HEPES, pH 7,0 (5X)
Code produit 15473469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473469 500 mL 500mL
15463469 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473469 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60753.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est largement utilisé dans la culture cellulaire. Le HEPES est utilisé pour neutraliser les protéines complexes dans un milieu de croissance susceptible d’inactiver la trypsine pendant la trypsinisation. L’acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N-2′-éthanesulfonique (Hepes) a été testé comme alternative au tris-(hydroxyméthyl)aminoéthane (Tris) pour le tampon des ions d’hydrogène des cultures d’algues. Séparation des plaquettes humaines des protéines plasmatiques, y compris le facteur VIII VWF par une méthode combinée de filtration sur gel-gradient d’albumine à l’aide d’un tampon HEPES. Peut être utilisé dans les applications de focalisation isoélectrique et comme tampon dans la mesure quantitative et sélective des réactions antigène-anticorps.
Solubilité
Soluble dans H2O : 1 M à 20°C, transparent, incolore
Remarques
Contient 125 mm d’HEPES et 750 mm de chlorure de sodium, à un pH de 7,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES-buffered saline
Concentration 5X
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless