Learn More
HEPES (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10081113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081113 1 kg Flacon poly 1kg
10397023 100 g Flacon en verre 100g
10756254 500 g Flacon poly 500g
10619163 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10081113 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3101
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Agent tampon couramment utilisé | CAS : 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0,01 max (solution 0,1M) à 280 nm
Nom chimique ou matériau HEPES
CAS 7365-45-9
Couleur Blanc
pH 5.0 à 6.5
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Test de réussite
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Numéro MDL MFCD00006158
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 4689
Synonyme N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire