Learn More
HEPES (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Description
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0,01 max (solution 0,1M) à 280 nm |
| Nom chimique ou matériau | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 à 6.5 |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Quantité | 100 g |
| DNase | Sans DNase |
| Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Afficher plus |