Learn More
HEPES (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit 10756254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756254 500 g Flacon poly 500g
10397023 100 g Flacon en verre 100g
10081113 1 kg Flacon poly 1kg
10619163 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10756254 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP310500
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent tampon couramment utilisé | CAS : 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Absorbance 0,01 max (solution 0,1M) à 280 nm
Nom chimique ou matériau HEPES
CAS 7365-45-9
Couleur Blanc
pH 5.0 à 6.5
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Test de réussite
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Numéro MDL MFCD00006158
Conditionnement Flacon poly
Protéase Exempt de protéase
Merck Index 15, 4689
Synonyme N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire