Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide exempt d’HEPES, 99+ %, pour la biologie moléculaire, DNAse, exempt de RNase et de protéase
Code produit 10723894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10723894 50 g 50g
10585681 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723894 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 329850500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Nom chimique ou matériau HEPES free acid
Conditions d’absorbance (0.5M in water)
Point de fusion 234.0°C to 238.0°C
Couleur Blanc
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :704 g/l (20°C).
Poids de la formule 238.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire