Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, sel d’hémisodium
Code produit 15464329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464329 500 g 500g
15444329 100 g 100g
15454329 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15464329 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61830.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.14€
    305.65€ / 500g
    Économisez 58.49€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un tampon zwitterionique
HEPES hemisodium salt is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel d’hémisodium HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103404-87-1
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon zwitterionique
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Formule Sel de sodium acide 4-(2-Hydroxyethyl)-1-pipérazine éthane sulfonique
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 497.58