Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse HEPES avec NP-40, 2X
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 125 ml |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Cell Lysis Reagent |
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Température ambiante |