Learn More
Melford HEPES, sel de sodium
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
pKa (20 °C) : 7,45-7,65
Plage de pH : 6,8-8,2
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HEPES, Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C8H17N2O4SNa |