Learn More
Sel de sodium HEPES, >98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11461952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461952 25 g -
11471952 100 g 100g
11481952 250 g -
11491952 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11461952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210559325
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Poids de la formule 260.3