Spécification
| Nom chimique ou matériau | HEPES sodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Type de solution | Tampon |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Poids de la formule | 260.3 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Qualité | Biochimie |