Specifications
| Absorbance | (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm |
| Nom chimique ou matériau | HEPES sodium salt |
| Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
| Note relative au nom | 99% |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Spectre IR | Authentique |
| Show More |