Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium HEPES, 99+ %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, avec les composés organiques
Code produit 10653332 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10653332 500 g Flacon en plastique 500g
10328103 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10653332 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327265000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    457.65€ / 500g
    Économisez 82.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance (0.1 M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Conditions d’absorbance (0.1M in H2O)
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 248.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 15.0 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 260.27
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire