Learn More
sel de sodium HEPES, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11446561 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
11446561 25 g
11456561 100 g
11466561 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11446561 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219482825
This item is not returnable. View return policy
L'HEPES est largement utilisé dans de nombreuses réactions biochimiques et comme agent tampon dans certains milieux de culture cellulaire. Elle est utilisée dans une technique de dépôt de protéines en microscopie électronique car elle n'affecte pas les substrats métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Poids de la formule 260.3