Learn More
Sel de sodium HEPES, qualité réactif pour culture cellulaire, ≥ 98,0 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HEPES Sodium Salt |
| CAS | 75277-39-3 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9,5 - 10,8 (1 % aq soln) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Type de solution | Tampon |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥ 98,0% |
| Formule moléculaire | C8H17N2NaO4S |
| Numéro MDL | MFCD00036463 |
| Afficher plus |