Learn More
Sel de sodium d’HEPES (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10193293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10193293 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193293 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP4101
Quantité Prix
1 243.21€ / 1kg
6 222.42€ / 1kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le sel de sodium HEPES est utilisé comme tampon pour la culture cellulaire in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC Sodium ;2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance 0.04 max. (0.1M in water, 1cm) at 260nm, 0.02 max. (0.1M in water, 1cm) at 280nm
Nom chimique ou matériau HEPES Sodium Salt
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation 3.0% max.
Conditionnement Flacon poly
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté ≥99%