Learn More
Melford HEPPS
Code produit 30018344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018344 25 g 25g
30018342 100 g 100g
30018343 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018344 Fournisseur Melford Code fournisseur H7506025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Nom de la substance : HEPPS [N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N'-(acide 3-propane sulfonique)] [EPPS]
  • Numéro CAS : 16052-06-5
  • Formulemoléculaire:C9H20N2O4S​
  • Masse moléculaire : 252,3
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPPS
CAS 16052-06-5
Quantité 25 g
Formule moléculaire C9H20N2O4S