Learn More
HEPPS, (cristallin),MP Biomédical
Code produit 11384389 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11384389 250 g
11364389 25 g
11374389 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384389 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210192783
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Il s'agit de l'équivalent propane du HEPES
Identifiants chimiques
CAS 16052-06-5
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nom IUPAC Acide 3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPPS
pH 7.3 à 8.7
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Type de solution Tampon
Poids de la formule 252.3
Qualité Research