Learn More
HEPPS, MP Biomedicals™
Code produit 11394389 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11394389 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11394389 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210192791
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Largement utilisé en culture cellulaire. HEPPS, MP Biomedicals est l'analogue propane du HEPES. Ce tampon permet de mieux maintenir le pH physiologique malgré les variations de CO2 (produit par la respiration cellulaire). HEPPS est un séparateur utilisé dans la focalisation isoélectrique ultra-mince.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(3-propanesulfonic acid)
CAS 16052-06-5
Point de fusion 230 °C à 239 °C (littérature)
pH 5 à 7 (solution aqueuse à 1 %), plage de pH utile de 7,3 à 8,7 (littérature)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Type de solution Tampon
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Synonyme hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1M - solution claire, incolore).
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Nom IUPAC Acide 3-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]propane-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Poids de la formule 252.33