Learn More
Acide heptadécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441183 25 g Flacon en verre 25g
10279653 1 g Flacon en verre 1g
10021781 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329740250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-12-7
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.44
Numéro MDL MFCD00002751
Clé InChI KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
CID PubChem 10465
ChEBI CHEBI:32365
Nom IUPAC Acide heptadecanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptadecanoic acid
Note relative au nom 95%
Point de fusion 59°C to 61°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 364°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02, 376
Merck Index 15, 5816
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Poids de la formule 270.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptadecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.