Learn More
Acide heptadécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382286 5 g 5g
11392286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.66€
    46.65€ / 5g
    Économisez 10.01€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide heptadécanoïque est utilisé comme référence lors de l‘analyse des acides gras à chaîne moyenne à partir de biomatériaux tels que les huiles de graines et les huiles végétales et animales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme (légèrement), le méthanol (légèrement). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver à l‘écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-12-7
Formule moléculaire C17H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.457
Numéro MDL MFCD00002751
Clé InChI KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
CID PubChem 10465
ChEBI CHEBI:32365
Nom IUPAC Acide heptadecanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptadecanoic acid
Point de fusion 59°C to 63°C
Densité 0.853
Point d’ébullition 227°C (100 mmHg)
Formule linéaire CH3(CH2)15CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Poids de la formule 270.46
Pourcentage de pureté 98%