Learn More
Heptadecanoic Acid, TRC
Code produit 17969634
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17969634 100 g 100g
17999074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17969634 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH281030100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-12-7
Formule moléculaire C17 H34 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.45
Synonyme Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
Nom IUPAC heptadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Margaric Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Poids de la formule 270.2559