Learn More
Acide hepttadécoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Margaric Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19) |
| Poids de la formule | 270.2559 |