Learn More
Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether, TRC
Code produit 30137810
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137810 1 g 1g
30133317 500 mg 500mg
17945065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2802851G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3055-97-8
Formule moléculaire C26H54O8
Poids moléculaire (g/mol) 494.7
Synonyme AEO 7, C12E7, C12EO7, Dodecanol Heptaethoxy Ether, 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-ethanolHeptaethylene Glycol Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol n-Dodecyl Ether, Heptaethylene Glycol, Monododecyl ether, Heptaethyleneglycol monolauryl Ether, Mergital LT 7, Nikkol BL 7SY, Pingpingjia 7
Nom IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-dodecoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
Poids de la formule 494.3819