Learn More
Heptaethylene Glycol, TRC
Code produit 30009785
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009785 500 mg 500mg
30004702 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009785 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH279150500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5617-32-3
Formule moléculaire C14H30O8
Poids moléculaire (g/mol) 326.38
Synonyme 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane-1,20-diol;
Nom IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMILES OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptaethylene Glycol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H30O8/c15-1-3-17-5-7-19-9-11-21-13-14-22-12-10-20-8-6-18-4-2-16/h15-16H,1-14H2
Poids de la formule 326.1941