Learn More
Heptaldéhyde, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10214730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10214730 250 mL Flacon en verre 250mL
10497110 50 mL Flacon en verre 50mL
10075903 1 L Flacon en verre 1L
3 options
Code produit. 10214730
Marque: Thermo Scientific Acros 120322500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-71-7
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00007028
Clé InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
CID PubChem 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nom IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptaldehyde
Note relative au nom 95%
Point de fusion -42.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CHO
Indice de réfraction 1.4115 to 1.4135
Quantité 250 mL
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilisateur 100ppm hydroquinone
Viscosité 0.977 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux