Learn More
Mélange d'heptanal et de nonanal 671 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325051 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325051 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000671ME
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde
CAS 111-71-7, 124-19-6
Noms d’analytes ou de composants 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptanal 100 μg/mL∣Pelargonaldehyde 100 μg/mL