Learn More
Heptane, Extra pur, Fraction, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10060160 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10060160 2.5 L 2.50L
10112050 500 mL 500mL
10142492 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10060160 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/0100/17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS : 64742-49-0 | Formule moléculaire : C7H16 | Poids moléculaire : 100,21 g/mol
Heptane, extra pure, fraction, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
SMILES CCCCCCC
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 48 mbar à 20 °C
Viscosité 0,4 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 3.5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -90 °C
Point d’ébullition 90 °C à 100 °C
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60°C
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 100,2g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.